Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 49.74 EUR
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 181…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010615
Číslo CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0