Tlačiť
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860E-100G PC1860E-25G PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA 127.78 EUR
APOSPC1860E-100G APOSPC1860E-25G APOSPC1860E-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Mw: 229.06
Teplota varu: 104…105 °C/1mmHg
Hustota: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041444
Číslo CAS: 91170-93-3
OSN: 3265
ADR: 8 II