Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860C-5G PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA 36.5 EUR
APOSPC1860C-5G APOSPC1860C-1G
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Mw: 229.06
Teplota varu: 243…244 °C
Hustota: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052957
Číslo CAS: 85958-57-2
OSN: 3265
ADR: 8 III