Tlačiť
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 157.82 EUR
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄ClF
Mw: 130.55
Teplota varu: 129…130 °C
Teplota tavenia: –27 °C
Hustota: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000603
Číslo CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
OSN: 1993
ADR: 3 III