Tlačiť
4-Fluoro-o-toluonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1841-25G PC1841-5G PC1841-100G
APOSPC1841-25GEA 28.24 EUR
APOSPC1841-25G APOSPC1841-5G APOSPC1841-100G
4-Fluoro-o-toluonitrile
4-Fluoro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095106
Číslo CAS: 147754-12-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III