Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 29.84 EUR
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 58…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143282
Číslo CAS: 61072-56-8