Tlačiť
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 91.46 EUR
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 46…49 °C
Teplota vzplanutia: 96,7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143288
Číslo CAS: 5527-95-7