Tlačiť
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 73 EUR
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota varu: 66…72 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 25…30 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011735
Číslo CAS: 34328-61-5