Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1828E-100G PC1828E-500G PC1828E-1KG
APOSPC1828E-100GEA 26.52 EUR
APOSPC1828E-100G APOSPC1828E-500G APOSPC1828E-1KG
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 91…93 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 32…39 °C
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003306
Číslo CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5