Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 24.95 EUR
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 118…120 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 59…64 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042527
Číslo CAS: 84194-36-5