Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 68.19 EUR
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota tavenia: 154…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142874
Číslo CAS: 394-28-5