Tlačiť
4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1822-100G PC1822-25G PC1822-250G PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA 41.72 EUR
APOSPC1822-100G APOSPC1822-25G APOSPC1822-250G APOSPC1822-500G
4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Teplota varu: 92 °C/2mmHg
Hustota: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010625
Číslo CAS: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
OSN: 2810
ADR: 6.1,III