Tlačiť
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 24.91 EUR
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Vzorec: C₆H₅ClFN
Mw: 145.56
Teplota varu: 227…228 °C
Teplota tavenia: 42…47 °C
Hustota: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007767
Číslo CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III