Tlačiť
3-Chloro-2-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1819W-25G PC1819W-100G PC1819W-500G
APOSPC1819W-25GEA 24.95 EUR
APOSPC1819W-25G APOSPC1819W-100G APOSPC1819W-500G
3-Chloro-2-fluoroaniline 97%
3-Chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Teplota varu: 214 °C
Hustota: 1,324 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069415
Číslo CAS: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III