Tlačiť
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 28.28 EUR
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Teplota varu: 211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084852
Číslo CAS: 452-83-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III