Tlačiť
2-Chloro-4-fluoroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 24.95 EUR
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chloro-4-fluoroaniline
2-Chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Teplota varu: 191…192 °C
Hustota: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042530
Číslo CAS: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III