Tlačiť
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
PC1817M-5G PC1817M-25G PC1817M-100G
APOSPC1817M-5GEA 24.95 EUR
APOSPC1817M-5G APOSPC1817M-25G APOSPC1817M-100G
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota varu: 110 °C/19mmHg
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042202
Číslo CAS: 700-35-6