Tlačiť
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 277.18 EUR
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042520
Číslo CAS: 59280-70-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III