Tlačiť
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 54.95 EUR
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Teplota tavenia: 118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042594
Číslo CAS: 399-35-9