Tlačiť
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 124.57 EUR
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂FN₂
Mw: 166.97
Teplota varu: 80 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 37…41 °C
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233551
Číslo CAS: 2927-71-1
OSN: 3261
ADR: 8 III