Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1802-1G PC1802-25G PC1802-5G
APOSPC1802-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1802-1G APOSPC1802-25G APOSPC1802-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₈ClFO
Teplota tavenia: 34…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973773
Číslo CAS: 351-52-0
OSN: 3261
ADR: 8,II