Tlačiť
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 932.51 EUR
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
2-Chloro-3,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
Mw: 164.54
Teplota varu: 76 °C/37mmHg
Teplota tavenia: 45…46 °C
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075400
Číslo CAS: 206986-81-4
OSN: 1325
ADR: 4.1 II