Tlačiť
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
PC1796-100G PC1796-25G PC1796-5G
APOSPC1796-100GEA 143.4 EUR
APOSPC1796-100G APOSPC1796-25G APOSPC1796-5G
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.04
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00086167
Číslo CAS: 6942-39-8