Tlačiť
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1786-1G PC1786-5G PC1786-10G
APOSPC1786-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1786-1G APOSPC1786-5G APOSPC1786-10G
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂BFO₃
Teplota tavenia: 156…162 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363782
Číslo CAS: 850589-56-9