Tlačiť
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1778-1G PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA 283.6 EUR
APOSPC1778-1G APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BFO₄
Mw: 211.9800 g/mol
Teplota tavenia: 148150 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363792
Číslo CAS: 871329-85-0