Tlačiť
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC1775-1G PC1775-5G
APOSPC1775-1GEA 84.92 EUR
APOSPC1775-1G APOSPC1775-5G
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂BF₃O₃
Mw: 248.0100 g/mol
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363786
Číslo CAS: 850593-12-3