Tlačiť
2-Fluorophenylhydrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1759-10G PC1759-1G PC1759-5G
APOSPC1759-10GEA 233.45 EUR
APOSPC1759-10G APOSPC1759-1G APOSPC1759-5G
2-Fluorophenylhydrazine
2-Fluorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Teplota varu: 76…79 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 2368-80-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III