Tlačiť
2-Chloro-1,4-difluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Difluorochlorobenzene
PC1754F-100G PC1754F-25G PC1754F-500G
APOSPC1754F-100GEA 75.01 EUR
APOSPC1754F-100G APOSPC1754F-25G APOSPC1754F-500G
2-Chloro-1,4-difluorobenzene 98%
2-Chloro-1,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃ClF₂
Teplota varu: 126…128 °C
Hustota: 1,352 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042571
Číslo CAS: 2367-91-1
OSN: 1993
ADR: 3,II