Tlačiť
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 59.68 EUR
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,3-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃ClF₂
Mw: 148.54
Teplota varu: 127…128 °C
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 1.353 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042569
Číslo CAS: 1435-44-5
OSN: 1993
ADR: 3 III