Tlačiť
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate, (T-4)-Potassium trifluoro(4-(trifluoromethyl)phenyl)borate
PC1754-5G PC1754-25G
APOSPC1754-5GEA 137.79 EUR
APOSPC1754-5G APOSPC1754-25G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₆K
Mw: 252.01 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039955
Číslo CAS: 166328-08-1