Tlačiť
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1753J-25G PC1753J-5G
APOSPC1753J-25GEA 334.07 EUR
APOSPC1753J-25G APOSPC1753J-5G
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride 97%
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride
Vzorec: C₂Cl₂F₂O
Teplota varu: 49…50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039317
Číslo CAS: 354-24-5
OSN: 1760
ADR: 8 III