Tlačiť
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 390.95 EUR
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Vzorec: C₅H₅ClF₂O₂
Mw: 170.54 g/mol
Teplota varu: 141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041520
Číslo CAS: 2375-76-0
OSN: 1993
ADR: 3 III