Tlačiť
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 69.8 EUR
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CClF₂
Teplota varu: 95…97 °C/37mmHg
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042123
Číslo CAS: 384-67-8