Tlačiť
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium (4-(tert-butyl)phenyl)trifluoroborate
PC1752-25G PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA 206.69 EUR
APOSPC1752-25G APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₀H₁₃BF₃K
Mw: 240.11 g/mol
Teplota tavenia: >230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659940
Číslo CAS: 423118-47-2