Tlačiť
Chlorodifluoroacetic anhydride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1750-25G PC1750-5G PC1750-100G
APOSPC1750-25GEA 163.26 EUR
APOSPC1750-25G APOSPC1750-5G APOSPC1750-100G
Chlorodifluoroacetic anhydride 98%
Chlorodifluoroacetic anhydride
Reagent for derivatisation of amines, alcohols etc, for GC purposes.
Vzorec: C₄Cl₂F₄O₃
Teplota varu: 96…97 °C
Hustota: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000774
Číslo CAS: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
OSN: 3265
ADR: 8,II