Tlačiť
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G PC1748-5G PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA 114.56 EUR
APOSPC1748-25G APOSPC1748-5G APOSPC1748-100G
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.04
Teplota tavenia: 26…28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972915
Číslo CAS: 82702-31-6