Tlačiť
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 130.98 EUR
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.04
Teplota varu: 75…78 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06204026
Číslo CAS: 653-92-9