Tlačiť
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-3-anisaldehyde
PC1746-25G PC1746-5G PC1746-1G PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA 239.07 EUR
APOSPC1746-25G APOSPC1746-5G APOSPC1746-1G APOSPC1746-10G
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
2-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota varu: 114 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411962
Číslo CAS: 103438-88-6