Tlačiť
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Teplota tavenia: 98…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632196
Číslo CAS: 50594-78-0