Tlačiť
7-Fluorooxindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1738-250MG PC1738-5G
APOSPC1738-250MGEA 0 EUR
APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G
7-Fluorooxindole 98%
7-Fluorooxindole
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota tavenia: 192…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179608
Číslo CAS: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4