Tlačiť
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)ethoxy)acetic acid
PC1737-100G PC1737-25G PC1737-1G PC1737-5G
APOSPC1737-100GEA 0 EUR
APOSPC1737-100G APOSPC1737-25G APOSPC1737-1G APOSPC1737-5G
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid
Vzorec: C₁₀HF₁₉O₅
Teplota varu: 75 °C/0,8mmHg
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094135
Číslo CAS: 330562-41-9
OSN: 3265
ADR: 8,III