Tlačiť
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 1697.55 EUR
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115769
Číslo CAS: 850623-74-4