Tlačiť
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 77.02 EUR
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO
Teplota tavenia: 220…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093979
Číslo CAS: 192863-39-1