Tlačiť
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1721-1G PC1721-5G
APOSPC1721-1GEA 173.84 EUR
APOSPC1721-1G APOSPC1721-5G
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₄H₁₃BF₃KO
Teplota tavenia: 196…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115740
Číslo CAS: 850623-43-7