Tlačiť
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
PC1717-100G PC1717-25G PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA 712.39 EUR
APOSPC1717-100G APOSPC1717-25G APOSPC1717-5G
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₃Br₂ClFN
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042199
Číslo CAS: 175135-09-8