Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 217.5 EUR
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
Mw: 205.57
Teplota varu: 192…193 °C
Hustota: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084939
Číslo CAS: 1813-33-8
OSN: 3276
ADR: 6.1 III