Tlačiť
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1709-1G PC1709-25G PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA 106.55 EUR
APOSPC1709-1G APOSPC1709-25G APOSPC1709-5G
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate
Vzorec: C₈H₆BF₃KNO₄
Teplota tavenia: 280…284 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115749
Číslo CAS: 850623-56-2