Tlačiť
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Teplota tavenia: 107…107,3 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD07368747
Číslo CAS: 361-72-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III