Tlačiť
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1705-1G PC1705-25G PC1705-5G
APOSPC1705-1GEA 174.09 EUR
APOSPC1705-1G APOSPC1705-25G APOSPC1705-5G
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₀H₁₃BF₃K
Teplota tavenia: 290…298 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115761
Číslo CAS: 850623-66-4