Tlačiť
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium 4-carbamoylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1703-1G PC1703-5G
APOSPC1703-1GEA 39.74 EUR
APOSPC1703-1G APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₃KNO
Mw: 227.03 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115758
Číslo CAS: 850623-63-1